393207
Diethyl 3,4-pyrroledicarboxylate
98%
Synonyme(s) :
3,4-Bis(ethoxycarbonyl)pyrrole, 3,4-Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl pyrrole-3,4-dicarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
147-149 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]cc1C(=O)OCC
InChI
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-11-6-8(7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QKXBVVVYILIRDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable