384070
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
163-164 °C (lit.)
Densité
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF7O/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H
Clé InChI
HZQGKHUTYHEFBT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter