Key Documents
382337
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
98%
Synonyme(s) :
α,α-Diphenyl-D-prolinol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.34
Numéro Beilstein :
4353363
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
Pf
77-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Clé InChI
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Application
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable