382310
Didecyldimethylammonium bromide
98%
Synonyme(s) :
DDAB
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
149-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable