379913
Hydroxylamine sulfate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydroxylammonium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves