379751
Sodium tungstate dihydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
chunks
Pf
698 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable