373613
2,2-Dimethylcyclohexanone
92%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H8(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
92%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
169-170 °C/768 mmHg (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,2-Dimethylcyclohexanone is a sterically hindered ketone. Mg-TiCl4-catalyzed CH2-transfer reaction of 2,2-dimethylcyclohexanone with CH2Cl2 is reported.
Application
2,2-Dimethylcyclohexanone may be used in the preparation of 6,6-dimethyl-1-vinylcyclohexene.
Autres remarques
Remainder 2-methylcyclohexanone
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Tu-Hsin Yan et al.
Organic letters, 6(26), 4961-4963 (2004-12-21)
[reaction: see text] This Mg-TiCl4-promoted CH2-transfer reaction of CH2Cl2 represents an extremely simple, practical, and efficient methylenation of a variety of ketones and aldehydes, especially in enolizable or sterically hindered ketones such as 2,2-dimethylcyclohexanone, camphor, and fenchone.
Synthesis and antioxidant activity of rosmariquinone and several analogues.
Hall CA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(4), 1303-1310 (1998)