Key Documents
372900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,1-diphenylurea
≥95.0%
Synonyme(s) :
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2NCONHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pf
172-174 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
Clé InChI
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-1,1-diphenylurea is reported as USP standard.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation