Principaux documents
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16DH21O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
Pf
131-134 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
Clé InChI
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable