Key Documents
365947
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloropalladium(II)
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridinepalladium dichloride, 2,2′-Bipyridylpalladium dichloride, Bis(2,2′-Bipyridine)palladium dichloride, Dichloro(2,2′-bipyridine)palladium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Cl2N2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable