Key Documents
364940
Sigma-Aldrich
Benzène-d6
99.6 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Hexadeuterobenzène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.15
Numéro Beilstein :
1905426
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.6 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
6.8 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Description générale
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene. Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique. Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.
Application
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.
  • In the internal calibration of benzene stock solution.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
Contenu apparenté
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
Afficher tout