Principaux documents
344923
Sigma-Aldrich
Butyltin chloride dihydroxide
96%
Synonyme(s) :
Butylchlorodihydroxystannane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3Sn(OH)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable