341703
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
97%
Synonyme(s) :
Tetraethylene glycol ditosylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Densité
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
tosylate
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
Clé InChI
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter