Principaux documents
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable