Principaux documents
337781
Sigma-Aldrich
Tetradecylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Chlorotetradecylmagnesium
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.923 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C14H29.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-14H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
SKZDCNLZNNZOFG-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C