Key Documents
33514
Sigma-Aldrich
Phenol – 1,1,2,2-tetrachloroethane mixture
60:40% (w/w)
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrachloroethane – phenol mixture
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
59.5—60.5% (GC)
Forme
liquid
Composition
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
Couleur
clear colorless
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
Clé InChI
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Attention
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Mixture may demix upon storage
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter