Key Documents
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
D2NCH2CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable