331066
1-Phenylnonane
96%
Synonyme(s) :
Nonylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14H,2-7,9,12H2,1H3
Clé InChI
LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Application
- in high-yielding synthesis of meso-tetraalkylporphyrins
- to examine the 2D structures by changing the alkyl chain length of the isobutenyl compounds
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves