329061
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
95%
Synonyme(s) :
1-Oxo-2-pyridinethiol sodium salt, 2-Pyridinethiol N-oxide sodium salt, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-oxide, Sodium 2-mercaptopyridine N-oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Solubilité
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
O.[O-][n+]1ccccc1S[Na]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable