328820
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.021 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Useful key intermediate in the synthesis of paroxetine.
- Arylsulfides via cross-coupling reaction with thiols.
- 4-Arylmethyl-1-phenylpyrazole and 4-aryloxy-1-phenylpyrazole derivatives as androgen receptor antagonists.
- Grignard intermediate for preparing aprepitant.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter