Key Documents
319708
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol
97%
Synonyme(s) :
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
C5H9SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
0.96 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4902 (lit.)
Point d'ébullition
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES 
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup