308528
Isovaleronitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
128-130 °C/730 mmHg (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
CC(C)CC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup