307351
Di-sec-butylamine, mixture of (±) and meso
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCC(C)NC(C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-9H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
OBYVIBDTOCAXSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.8 °F - closed cup - (own results)
Point d'éclair (°C)
23.2 °C - closed cup - (own results)
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter