304255
3-Chloro-3-methylpentane
97%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-1-methylpropyl chloride, 3-Chloro-3-methylpentane, 3-Methyl-3-chloropentane, Diethylmethylcarbinyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3C3MP can also be used as a reactant to prepare chloro(1-ethyl-1-methylpropyl)magnesium (Grignard reagent), which is used in the Kumada–Tamao–Corriu coupling reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup