302740
5-Methylthiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
141-142 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cncs1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup