Principaux documents
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl p-tolylacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
2045927
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)