296007
Methyl-13C,d3-amine hydrochloride
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
232-234 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable