293296
Butyl benzoate
99%
Synonyme(s) :
Benzoic acid n-butyl ester, n-Butyl benzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Clé InChI
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- preservative in commercial cosmetic lotions
- as involatile solvent, for sampling of isocyanates with silica gel solid phase extraction
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup