Principaux documents
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Type
for hydrogen storage
Chaîne SMILES 
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
Clé InChI
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable