290165
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Densité
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup