Key Documents
283819
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Limite d'explosivité
11.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.372 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup