Key Documents
278777
Sigma-Aldrich
Tributylsilane
99%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
225-226 °C/755 mmHg (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[SiH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Si/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
Clé InChI
HIAZFYQNGXRLTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Stuart A Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(29), 11471-11480 (2019-07-16)
Complexes with weakly coordinating ligands are often formed in chemical reactions and can play key roles in determining the reactivity, particularly in catalytic reactions. Using time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy in combination with time-resolved IR (TRIR) spectroscopy and