278610
Moroxydine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
211-214 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
Clé InChI
FXYZDFSNBBOHTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable