Key Documents
274593
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate
98%
Synonyme(s) :
Disodium iron(III) pentetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18FeN3Na2O10 · xH2O
Poids moléculaire :
490.13 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
Clé InChI
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
Application
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable