Principaux documents
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-α-cyanocinnamate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
188 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
Clé InChI
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
Application
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup