270776
tert-Butyl formate
99%
Synonyme(s) :
Formic acid tert-butylester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
Clé InChI
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup