Key Documents
263931
Sigma-Aldrich
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.26
Numéro Beilstein :
2349373
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
Clé InChI
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter