247731
Hexamethylenediamine dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
256-257 °C (lit.)
Solubilité
water: freely soluble
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Clé InChI
XMVQMBLTFKAIOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable