247162
Ethyl propionylacetate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-oxovalerate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter