234982
Allyl(chloro)dimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
ADMCS, Allyldimethylchlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
111-113 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(Cl)CC=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Application
- the synthesis of cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene
- silylation of silicic acid
- the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers
- O-silylation of phenyl sulfones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter