232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl phenyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
pb
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
thioether
Chaîne SMILES
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup