227935
Azure B
prepared by direct synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′-Triméthylthionine, Azure I, Méthylène azure
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>85.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
205-210 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
λmax
648 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥13000 at 241-247 nm
≥36000 at 287-293 nm
≥67000 at 638-644 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
Clé InChI
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable