Principaux documents
226963
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene, powder
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Chaîne SMILES 
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
Clé InChI
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Useful as an acid scavenger in non-aqueous systems, e.g., in the reaction of acid halides with alcohols or amines, as catalyst in Knoevenagel-type condensations and for the formation of enamines and ketals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable