226769
2-Phenylimidazole
98%
Synonyme(s) :
2-Phenyl-1H-imidazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
142-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
Clé InChI
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F
Point d'éclair (°C)
200 °C