Principaux documents
225177
Sigma-Aldrich
Trimesitylborane
97%
Synonyme(s) :
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
About This Item
Formule linéaire :
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
193-195 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
Clé InChI
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
  • Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
  • Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
  • Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1