Principaux documents
225169
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
227-230 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)