Principaux documents
217867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Densité
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Robert Rönn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2955-2967 (2008-01-16)
Inhibition of the hepatitis C virus (HCV) NS3 protease has emerged as an attractive approach to defeat the global hepatitis C epidemic. In this work, we present the synthesis and biochemical evaluation of HCV NS3 protease inhibitors comprising a non-natural