216593
Ammonium hexafluorophosphate
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Azanium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
58 °C (lit.)
Solubilité
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
Densité
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges