Key Documents
209090
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
technical grade
Synonyme(s) :
Osmium potassium chloride
About This Item
Formule linéaire :
K2OsCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
600 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Application
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges