208833
Ruthenium(IV) oxide hydrate
powder
Synonyme(s) :
Hydrous ruthenium oxide, Ruthenium dioxide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Chaîne SMILES
O.O=[Ru]=O
InChI
1S/H2O.2O.Ru/h1H2;;;
Clé InChI
FGEKTVAHFDQHBU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable